Learn More
Hirschmann™ Bouchons en verre ambrés
Bouchon en verre creux de couleur ambrée et léger pour la protection des milieux sensibles aux UV.
Marque: Hirschmann™ 8902390
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12 252
Spécification
Bouchon | |
NS 34/35 | |
Hexagonale |
1 de chaque | |
DIN 12 252 |