Learn More
BTX™ Système de manipulation d’embryons ECM™ 2001+
Les générateurs d’électrofusion et d’électroporation BTX ECM™ 2001+ sont des instruments polyvalents idéaux pour les applications de fusion cellulaire et de transfection de cellules de mammifères.
Marque: BTX™ 452047
Description
Caractéristiques :
- Forme d’ondes du CA de 0,2 à 2,0 MHz
- Options d’ondes sinusoïdales du CA et d’ondes carrées du CC
- Options d’électroporation à ondes carrées de mammifères
- Large plage de tensions allant de 5 V à 3000 V
- Protocoles prédéfinis : la plupart des applications de fusion cellulaire courantes sont incluses
- Protocoles définis par l’utilisateur – possibilité d’ajouter et de modifier des protocoles de façon illimitée
- Programmation avancée : combinez jusqu’à 19 étapes du CA et étapes de pré- et de post-fusion du CC
- Grande interface tactile de 7 po facile à utiliser
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Prestations de service
2 ans
Spécification
Électrofusion de tous les types de cellules ; production d’hybridomes ; transfert nucléaire ; manipulation d’embryons ; transfection de cellules et de tissus de mammifères ; transformation de certaines bactéries et de certains micro-organismes | |
50/60 Hz | |
5 à 3000V | |
5 à 500 V par incréments de 1 V | |
Écran tactile couleur de 7 po | |
13 in | |
13 in | |
Générateurs, microlames, fil rond, fil rectangulaire et adaptateurs Micrograbber | |
40°F à 104°F | |
Ondes sinusoïdales CA : 1 à 99 s, onde carrée CC : 10 ms à 999 ms | |
maximum de 80 % d’humidité en fonctionnement à 25 °C | |
22 lb | |
11,25 in | |
100 à 240 VCA | |
85 μF | |
Câble de sortie avec prises banane positives et négatives de 4 mm | |
Touch Screen Display, Footswitch | |
No |
Chambres coaxiales, microlames, chambre de fusion méandre, électrode plate, coupole de sécurité pour cuves, électrodes in vivo BTX Speciality | |
Générateur d’électrofusion et système d’électroporation | |
505 à 3 000 V par incréments de 1 V | |
ECM 2001+ Embryo Manipulation System | |
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE | |
33 cm | |
33 cm | |
Garantie de 2 ans | |
1 à 19 impulsions d’onde sinusoïdale CA, 1 à 99 impulsions d’ondes carrée CC par échantillon | |
4°C à 40°C | |
35 W (état inactif), 350 W (impulsion) | |
10,0 kg | |
28,6 cm | |
Non-sterile | |
3775 μF | |
<7 s | |
Ondes sinusoïdales du CA, ondes carrées du CC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic, précliniques ou cliniques.