Learn More
BUCHI Étuves en verre de séchage
Séchage doux avec une visibilité totale de l’échantillon
Marque:  BUCHI 046600
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 10.82000kg
Code produit. 10131031
  • 5435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • La tubulure en verre conductrice permet une visibilité totale des échantillons à tout moment
  • Le traitement doux des échantillons offre un rendement élevé
  • Affichage numérique de la température de fonctionnement
  • Plusieurs pré-réglages pour une facilité d’utilisation accrue
  • Haute efficacité permettant d’économiser de l’énergie
  • Format compact pour un gain de place
Spécification
Spécification
100 à 250 ml
Étuve de séchage
30 x 41 x 30 cm (11,8 x 16,1 x 11,8 po) (P x l x H)
50/60 Hz
40deg;C à 300deg;C plusmn;5deg;C
Séchage B-585
100/230 V