Learn More
BUCHI Tube de remplissage Rotavapor™
Tubulure PTFE transparente. Pour introduire du solvant dans le flacon d’évaporation au cours de la distillation.
Marque: BUCHI 000646
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Tubulure transparente en PTFE
- &Osloash ; 4,7/5,5 mm
- Longueur 330 mm
Spécification
Transparent | |
PTFE | |
Introduction de solvant dans le flacon d’évaporation pendant la distillation |
Tubes | |
de dia. int. | |
330 mm |