Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Godet pour plaques de microtitration
Un excellent récipient pour tenir les plaques de microtitration pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 13241
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Description
pulli Disponible pour différentes capacités /lili Fourni par boîtes de 2 /li/ul/pSpécification
11241 | |
Hauteur max. de la plaque 55 mm | |
Comprend le numéro de bouchon 17108, le numéro de porte-plateaux 17982 |
Hauteur max. de la plaque de 55 mm | |
2/boîte |