Learn More
Concentrat de tampon pH 10,00, pour solution tampon de 500 ml, solution de tétraborate de sodium / hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 unité
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer concentrate |
| pH | 10 |
| Quantité | 1 unité |