Learn More
Concentrat de tampon pH 4,00, pour solution tampon de 500 ml, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 unité
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer concentrate |
| pH | 4 |
| Quantité | 1 unité |
| Conditionnement | Ampoule |