Learn More
Solution tampon concentrée pH 2,00 (glycine), étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. p-7073111 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 ampoules
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
Code produit. 10080632
Marque: Fisher Chemical J/2800C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Couleur Incolore
pH 2
Forme physique Liquide
Quantité 1 AMP
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.