Learn More
Solution tampon de chlorure d’ammoniac-ammonium, pur, pour l’analyse de la dureté de l’eau, Fisher Chemical
Code produit. 11438982 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 11438982
Marque: Fisher Chemical J/2500/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 134124
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 330mmHg at 20°C