Learn More
Solution tampon (borate), pH 10, code couleur bleu, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Marque: JT Baker 5655-01
93.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : III
Spécification
Buffer Solution (Borate), pH 10 | |
500 mL | |
1L = 1.00kg |
Color Coded Blue | |
Flacon poly | |
Réactif BAKER ANALYZED™ |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.