Learn More
Solution tampon, acide citrique/hydroxyde de sodium/chlorure de sodium, pH 4500 ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coloured Citric acid/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride |
| pH | 4 |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Flacon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution - pH 4.00