Learn More
Solution tampon Duracal pH 9,21 (25°C), certifiée traçable aux matériaux de référence NIST/PTB, certifiée DKD, Honeywell™
Code produit. 15632560 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15632560
Marque: Honeywell-Fluka 242147250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
250 mL, certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C)
Note relative au nom Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
Couleur Bleu
Quantité 250 ml
Numéro UN NONH for all modes of transport