Learn More
Buffer solution for HPCE, 50 mM sodium phosphate, pH 7.0 (25 °C), Honeywell Fluka™
Code produit. 15697250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
50mL
Code produit. 15697250
Marque: Honeywell-Fluka 8263650ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Absorbance 1: 0 to 0.02; 2: 0 to 0.05; 3: 0 to 0.25
Nom chimique ou matériau Buffer solution HPCE pH 7.0
Couleur Incolore
Concentration 50 mM
pH 7.0
Forme physique Liquid
Quantité 50 ml
Conditionnement Flacon en plastique
Numéro UN NONH for all modes of transport