Learn More
Buffer solution for HPCE, 50 mM sodium phosphate, pH 7.0 (25 °C), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
50mL
Spécification
Spécification
| Absorbance | 1: 0 to 0.02; 2: 0 to 0.05; 3: 0 to 0.25 |
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution HPCE pH 7.0 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 50 mM |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 50 ml |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |