Learn More
Solution tampon, KCl pour AAS 0,02 mg/l dans une matrice HCL, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution, KCl for AAS |
| Concentration | 0.02 mg/L |
| Solvent or Matrix | HCl |
| Quantité | 100 mL |