Learn More
Solution tampon pH 1,0 (20 °C), acide chlorhydrique/chlorure de potassium, traçable au SRM à partir du NIST et du PTB, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer Solution Ph 1.0 (20 °C) |
| CAS | 7732-18-5, 7647-01-0, 7447-40-7 |
| Quantité | 1 l |
| Numéro MDL | MFCD00146206 |
| Numéro UN | 1789 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 1.0 (20 °C)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium chloride