Learn More
Solution tampon, pH 1,00, Chem-Lab
Code produit. 10531373
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Code produit. 10531373
Marque: Chem-Lab CL03.0203.1000
Edge
Conçu pour la mesure et l’entretien du pH dans des échantillons très acides. Solution tampon, pH 1,00, Chem-Lab est un mélange de chlorure de potassium et d’acide chlorhydrique, avec un pH de 1,00 à 20 °C. La solution est traçable aux matériaux de référence standard (SRM) à partir du NIST.
Niveau de pH ± 0,02 à la température spécifiée :
  • pH 0,94 à 0 °C
  • pH 0,99 à 10 °C
  • pH 1,00 à 20 °C
  • pH 1,00 à 25 °C
  • pH 1,00 à 30 °C
  • pH 1,01 à 40 °C
  • pH 1,01 à 50 °C
  • pH 1,01 à 60 °C
  • pH 1,01 à 70 °C
  • pH 1,02 à 80 °C
  • pH 1,02 à 90 °C
Spécification
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Point de fusion 0°C
Couleur Incolore
Densité 1.01g/mL
pH 1.00 (at 20°C to 30°C)
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Type de solution Tampon pH
Formule KCl-HCl
Odeur Odorless
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau