Learn More
Solution tampon, pH 10,00
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 mL
pH:
10,0 à 20°C
10,0 à 25°C
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 10,0 à 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Type de solution | Tampon pH |
| Odeur | Characteristic |
| Traçabilité au NIST | Yes |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 a 20°C
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: boric acid, disodiumsalt