Learn More
Solution tampon, pH10, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10359240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10359240
Marque: Thermo Scientific Acros 258600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 10
Couleur Incolore
CAS 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
pH 9.98 to 10.02 (20°C)
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer