Learn More
Solution tampon, pH 12,00, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
| pH | 12 |
| Quantité | 1 L |