Learn More
Solution tampon pH 3,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB, Honeywell Fluka™
Code produit. 15673180 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
Code produit. 15673180
Marque: Honeywell Fluka 310466X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 3.0 (20°C)
Note relative au nom Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB
CAS 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
% min. CAS ≥98.0000%
% max. CAS ≥98.0000%
Densité 1.000 g/cm3
Quantité 6 x 1 l
Conditionnement Flacon poly
Numéro UN NONH for all modes of transport
Qualité puriss. p.a.