Learn More
Solution tampon pH 6,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 6.0 (20°C) |
| Note relative au nom | Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST |
| Point d’ébullition | 100°C |
| % min. CAS | ≥98.0000% |
| % max. CAS | ≤99.0000%, ≤2.0000% |
| CAS | 68-04-2, 144-33-2 |
| Densité | 1.00 g/cm3 |
| Quantité | 1 l |
| Type de solution | Buffer |
| Numéro MDL | MFCD00012462 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 6.0 (20 °C)