Learn More
Solution tampon pH 6,865 (25 °C), Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 l
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 6.865 (25°C) |
| Note relative au nom | With fungicide, according to DIN 19266 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| % min. CAS | ≥90.0000% |
| % max. CAS | ≤100.0000%, ≤1.0000% |
| CAS | 7558-79-4, 7778-77-0 |
| Densité | 1.0 g/cm3 |
| Quantité | 6 x 1 l |
| Type de solution | Buffer |
| Conditionnement | Flacon poly |