Learn More
Solution tampon, pH 7,00 (20°C), Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Packungsgröße:
500mL
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Buffer Solution pH 7.00 (20°C) |
| CAS | 7778-77-0, 7558-79-4, 7732-18-5 |
| Point de fusion | <0°C |
| Point d’ébullition | 100°C (1.013 hPa) |
| Couleur | Vert |
| pH | 7 |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction