Learn More
Solution tampon, pH 7,00, jaune, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. p-8015628 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 l
Conditionnement:
500mL
5L
Code produit. 11431974
Marque: Reagecon 10705CTT
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. Solution tampon Reagecon™, pH 7,00, jaune testée à 20 °C avec une précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, avec code couleur et conditionnement pratique.
Code couleur et conditionnement pour plus de commodité
  • Couleur jaune pour une identification facile de la valeur du pH
  • Fourni dans un sachet en vrac dans une boîte avec robinet intégré pour une distribution facile ou des flacons à col double dotés d’une chambre d’étalonnage intégrée
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025
Spécification
Couleur Jaune
pH 7.00 ±0.01
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Odeur Caractéristique
Conditionnement Flacon à double col avec chambre d’étalonnage intégrée
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Fully miscible in water