Learn More
Solution tampon de phosphate, pH 7,2 pharmacopée UE, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphate buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 7.2 |
| Quantité | 1000 mL |
| Conditionnement | Flacon |
| Qualité | Eu. Ph. Référence |