Learn More
Tampons de pH à code couleur avec format double col
BIOPHARMA
Code produit. 11434599 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
Code produit. Quantité pH unitSize
11434599 250 mL 10 at 25°C 250mL
11454589 250 mL 10 at 20°C 250mL
11404599 250 mL 7 at 25°C 250mL
12037365 250 mL 7 at 20°C 250mL
11444599 500 ml 10 at 25°C 500mL
11802172 500 mL 7 at 25°C 500mL
11464589 1 L 10 at 20°C 1L
11454599 1 L 10 at 25°C 1L
11444589 1 L 7 at 20°C 1L
11424599 1 L 7 at 25°C -
10 options
Code produit. 11434599
Marque: Reagecon 1100225CTT
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons de pH avec code couleur Reagecon™ dans un format de flacon à double col sont testés à 20°C ou 25°C et sont certifiés et traçables NIST.
  • Solutions tampons pH colorées
  • Testées à 20 °C ou -25 °C 
  • Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Avantages des flacons à double col
  • Aucun risque de contamination
  • Il n’est pas nécessaire d’utiliser un récipient de mesure séparé pour l’étalonnage de l’électrode
  • La quantité correcte de tampon requise pour l’étalonnage est distribuée dans la chambre d’étalonnage, ce qui permet l’absence de déchets
  • Parfaitement adapté aux travaux sur le terrain
  • Simple à transporter
  • Formats de 250 ml, 500 ml et 1 l disponibles
Spécification
Couleur Bleu
pH 10 at 25°C
Quantité 250 mL
Conditionnement Flacon à double col en PEHD