Learn More
Solution tampon, pH 8,00, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphate buffer |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Densité | 1g/cm3 at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Formule | Contient du dihydrogénophosphate de potassium et de l’hydroxyde de sodium |
| Informations sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |
| Qualité | BAKER ANALYZED |