Learn More
Solution tampon, pH 9,18, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11701389 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11701389
Marque: Reagecon 91690
Utilisé comme tampon pH certifié NIST/DIN. La solution tampon Mettler Toledo™ pH 9,18 est fournie dans une bouteille de 250 ml.
  • Certification NIST/DIN
  • pH 9180
  • 250ML
Spécification
pH 9.18
Quantité 250 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • SOLUTION TAMPON pH 9.180 a 25°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid, disodiumsalt