Learn More
Tampon solution pH 9,2, tampon de borate, traçable au NIS prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13148663
Tampon solution pH 9,2, tampon de borate, traçable au NIS prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3598324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
500 ml, 500mL
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 13148663
Marque: Thermo Scientific Acros 383875000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1330-43-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 9.2
Note relative au nom Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
CAS 1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5
Densité 1.0000g/mL
Quantité 500 ml
Numéro MDL MFCD00163147
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2544974 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2025 Code produit383870010,383875000
Numéro de lot2538882 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2025 Code produit383870010,383875000
Numéro de lot2531534 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2025 Code produit383870010,383875000
Numéro de lot2524490 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Code produit383870010,383875000
Numéro de lot2410084 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2024 Code produit383870010,383875000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tampon solution pH 9,2, tampon de borate, traçable au NIS prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals >