Learn More
Solution tampon pH 9,2 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10082531 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
Code produit. 10082531
Marque: Fisher Chemical J/2870/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution tampon de pH 9,2 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
pH 9.2
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Numéro MDL 163147
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.