Learn More
Solution tampon pH 9,2 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
Description
Solution tampon de pH 9,2 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| pH | 9.2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2,5 l |
| Numéro MDL | 163147 |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction