Learn More
Solution tampon, phosphate de dihydrogène potassium/phosphate d’hydrogène disodique, pH 7,00, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coloured Potassium Dihydrogen Phosphate/di- Sodium Hydrogen Phosphate |
| Couleur | Vert |
| pH | 7 |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Flacon |