Learn More
Solution tampon, phosphate de dihydrogène potassium/phosphate d’hydrogène disodique, pH 7,00, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution, Potassium Dihydrogen Phosphate/di-Sodium Hydrogen Phosphate |
| pH | 7 |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditionnement | Flacon |