Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour NucleoMag™ RNA
Solutions tampons supplémentaires (par exemple, tampon de lyse MR1 , tampon de lavage MR3) pour une utilisation dans l’isolement magnétique à base de billes d’ARN à partir d’échantillons de cellules et de tissus avec le kit NucleoMag™ RNA.
Marque: Macherey-Nagel™ 744351.125
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg
Description
NucleoMag™ RNA
- La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
- Format de plaque à 96 puits éprouvé
- Petits volumes d’élution ≥50 μl
- Convient au traitement manuel et automatisé
- DNase recombinante incluse
- Agent réducteur TCEP inclus (aucun β-mercaptoéthanol nécessaire)
Spécification
Incolore | |
Thiocyanate de guanidinium ; eau | |
125 mL | |
Inodore | |
Liquide | |
Tampon de lyse MR1 |
Kit ARN NucleoMag™ | |
6,5 à 7,5 | |
593-84-0 | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Isolement de l’ARN à partir d’échantillons de tissus et de cellules |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.