Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour NucleoMag™ VET
Solutions tampons supplémentaires (par exemple, tampon de lyse VL1 , tampon de liaison VEB) pour une utilisation dans l’isolement magnétique à base de billes d’ARN/ADN viral et d’ADN bactérien à partir d’échantillons vétérinaires avec le kit NucleoMag™ VET.
Marque: Macherey-Nagel™ 744201.100
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
NucleoMag™ VET
- Un kit complet pour échantillons vétérinaires courants
- Haute sensibilité même avec de faibles titres viraux
- La procédure robuste à un tube minimise le risque de contamination croisée
- Isolement fiable à partir de différents titres viraux
Spécification
Légèrement jaune | |
Chlorhydrate de guanidine ; polyoxyéthylène monolaurate de sorbitan (Tween 20) ; eau | |
100 mL | |
Inodore | |
Liquide | |
Tampon de lyse VL1 |
Kit VET NucleoMag™ | |
3,5 à 4,0 | |
64-17-5 | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Isolement de l’ARN / ADN viral et de l’ADN bactérien à partir d’échantillons vétérinaires |
Sécurité et traitement
- Buffer VL1 (100 mL)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidium hydrochloride, polyoxyethylenesorbitan monolaurate