Learn More
Brady™ Étiquette non adhésive pour câble en polyester sans support en gros conditionnement pour étiqueteuses M610, M611, BMP61, M710 et BMP71.
Étiquette non adhésive pour câble en polyester sans support en gros conditionnement pour étiqueteuses M610, M611, BMP61, M710 et BMP71.
Marque:  Brady™ 312144
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 17897844
  • 388.93€ / 500 pièces
Expédition estimée: 11-10-2023
Description
  • La nouvelle étiquette non adhésive en polyester B-7598 a été développée pour l'identification des câbles en extérieur.
  • Disponible en 6 couleurs, elle offre une lisibilité et une résistance jusqu'à 10 ans en extérieur.
Spécification
Spécification
500 Labels
RoHS Directive 2011/65/EU
Polyester
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
2.362 in.
0.2 mm
-40°F to +212°F
10 mm
5 x 2 mm
Tag
Green
Gloss
60 mm
Rectangle
-40°C to +100°C
0.374 in.
0.19 x 0.07 in.
Brady™ Printers M610, M710, M611, BMP61, BMP71