Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen avec connecteur Tétine sans lampe témoin
Atteint des températures d’environ 900°C avec des buses de butane et d’environ 1000°C sur les becs de gaz naturel.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.20800kg
Description
- Brûleur en acier chromé
- Base en fonte
- Régulation du gaz par vanne à aiguille
- À utiliser avec le gaz naturel ou le butane / propane
Spécification
Bec Bunsen | |
Consommation de 24 l/h. | |
5 mm | |
Connecteur T-Tine |
Butane, propane, LPG | |
3 mm | |
88 mm | |
1 de chaque |