Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en néoprène pour bec Bunsen
À utiliser avec les brûleurs à gaz naturel (méthane) et à charbon.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
Avec extrémités renforcées pour un montage sur bec Bunsen et robinet à gazSpécification
Néoprène | |
10 m | |
Bec Bunsen |