Learn More
uvex Botte PU 84262 business bleue - Largeur 11
Code produit. 17284451 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17284451
Marque: uvex 8426239
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les chaussures Uvex 1 sont conçues pour offrir une allure professionnelle et élégante tout en assurant une protection contre les risques sur le lieu de travail ; l’embout en acier extra-large, la semelle intermédiaire résistante à la pénétration et la semelle extérieure en polyuréthane SRC protègent les orteils et évitent les dérapages ; idéales pour les hommes actifs travaillant à la fois en bureau et en usine
Bottine Chelsea Uvex 1 8426.2 S3 SRC
  • Sécurité et élégance
  • Un modèle à l’allure professionnelle et tendance
  • Chaussure large avec embout en acier
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en textile offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Semelle en polyuréthane monodensité durable, absorbant les chocs
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Semelle exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 8426,2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 39 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Microvelours
Dimensions 39
Matériau de la semelle Polyuréthane (PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Hommes
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe