Learn More
Butyl Acetate, Reagent Grade, 99.5%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Butyl acetate |
Point de fusion | -78°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.88g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 126.2°C |
Limite d’explosion | 0.076 |
Point d’éclair | 23°C (73.4°F) |
Température d’allumage | 790°F |
Conditionnement | Glass Bottle |
Formule linéaire | CH3COO(CH2)3CH3 |