Learn More
Sel de sodium de l’acide butyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10063330
Marque: Thermo Scientific Acros 263190050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-54-7
Formule moléculaire C4H7NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 110.09
Numéro MDL MFCD00002816
Clé InChI MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
CID PubChem 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyric acid sodium salt
Point de fusion 250,0°C à 253,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CH2CH2COONa
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : insoluble dans l’éther
Nom IUPAC sodium ; butanoate
Poids de la formule 110.09
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre amorphe
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butyric acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.