Learn More
BD Anti-CD7 humain de souris BV480
Le CD7 est exprimé sur les thymocytes, les cellules T, les cellules pré-B et les cellules NK. L’anti-CD7 humain de souris BD Horizon™ BV480 est présent en densité réduite sur les cellules monocytiques et les lignées cellulaires. Des études fonctionnelles démontrent que la réticulation du CD7 peut induire un flux de calcium transmembranaire dans les cellules T.
Marque: BD 566119
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-CD7 humain de souris BV480 | |
Cytométrie en flux | |
BV480 | |
Conserver non dilué à 4°C | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
100 tests | |
Tests de CQ :Humaine | |
5 μl | |
924 |