Learn More
Ekastu Safety™ Masque complet modèle C 607/Selecta
Code produit 10396071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Filetage standard
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion
10396071 Filetage standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10396071 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 466611
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Visière en polycarbonate anti-rayures, anti-buée, antireflet et sans distorsion, offrant un large champ de vision. EKASTU Safety™ Le masque facial complet C 607/Selecta Model est fabriqué en EPDM non irritant et comprend une connexion filetée standard conforme à la norme DIN EN 148-1.
  • Visière en polycarbonate anti-rayures, anti-buée, antireflet et sans distorsion, offrant un très large champ de vision.
  • Confort optimal grâce à une conception et une construction ergonomiques
  • La pièce faciale est composée d'EPDM non irritant, résistant au vieillissement et garantissant une excellente résistance mécanique et chimique.
  • Le harnais à 5 points verrouille le masque rapidement et en toute sécurité.
  • Avec raccord fileté standard DIN EN 148-1
  • 2 soupapes d'expiration Cool Down
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 148-2
Type de connexion Filetage standard
Design Type Ergonomique
Matériau Polycarbonate, EPDM
Type de produit Masque facial intégral
Type de harnais 5 points
Matériau (écran facial) Polycarbonate
Matériau (lentille) Polycarbonate
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 520 g