Learn More
C11orf67 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16899944 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16899944 20 μL 20µL
16889944 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16899944 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 204141AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
AAMDC (C11orf67) may play a role in preadipocyte differentiation and adipogenesis.
Spécification
Antigène C11orf67
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression AAMDC
Numéro d’ordre du gène Q8R0P4, Q9H7C9
Alias de gène AAMDC, C11orf67, CK067, PTD015, UPF0366 protein C11orf67
Symboles de gène(s) AAMDC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène C11orf67 Fusion Protein Ag14258
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 28971, 361606, 66273
Espèces cibles Mouse, Human, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG