Learn More
Invitrogen™ C1orf53 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 15919454
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15919454 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15919454 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA566767
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: PPAPLWVRAGF RQQLSLTLCP ANEGNCGGSA PSTPGRPERA ARPSVS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 40%, rat 47%.
C1orf53 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène C1orf53
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.7 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression C1orf53
Numéro d’ordre du gène Q5VUE5
Alias de gène C1orf53; chromosome 1 open reading frame 53; uncharacterized protein C1orf53
Symboles de gène(s) C1orf53
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human C1orf53. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107425).
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 388722
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG