missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1qC Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16836654 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16836654 20 μL 20µL
16826654 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16836654 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 168891AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is raised against C1qC which is the C-chain polypeptide of human complement subcomponent C1q.

This gene encodes a major constituent of the human complement subcomponent C1q. C1q associates with C1r and C1s in order to yield the first component of the serum complement system. A deficiency in C1q has been associated with lupus erythematosus and glomerulonephritis. C1q is composed of 18 polypeptide chains: six A-chains, six B-chains, and six C-chains. Each chain contains a collagen-like region located near the N-terminus, and a C-terminal globular region. The A-, B-, and C-chains are arranged in the order A-C-B on chromosome 1. This gene encodes the C-chain polypeptide of human complement subcomponent C1q. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been found for this gene.

Spécification

Antigène C1qC
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression C1QC
Numéro d’ordre du gène P02747
Alias de gène C1Q C, C1qC, C1QG
Symboles de gène(s) C1QC
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène C1qC Fusion Protein Ag10400
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 714
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.