missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C2orf33 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15990015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15990015 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15990015 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA567357

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DLIQSTPFKPL ALKTPPRVLT LSERPLDFLD LERPPTTPQN EEIRAVGRLK RERSMSENAV RQNGQLVRND SLWH Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 93%, rat 96%.

Plays a role in mitochondrial and peroxisomal fission. Promotes the recruitment and association of the fission mediator dynamin-related protein 1 (DNM1L) to the mitochondrial surface. May be involved in regulation of synaptic vesicle membrane dynamics by recruitment of DNM1L to clathrin-containing vesicles. [Uniprot].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène C2orf33
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression MFF
Numéro d’ordre du gène Q9GZY8
Alias de gène 5230400G24Rik; AD030; AD033; AI314724; C2H2orf33; C2orf33; GL004; hypothetical protein LOC393508; hypothetical protein LOC506291; MFF; mffa; Mitochondrial fission factor; mitochondrial fission factor a; mitochondrial fission factor homolog B; RGD1310230; zgc:66022
Symboles de gène(s) MFF
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human C2orf33. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108010).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56947
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.