Learn More
uvex Gants de sécurité C300 Wet Plus
Code produit p-7230484 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17240441 7 10 paires
17250441 8 10 paires
17260441 9 10 paires
17270441 10 10 paires
17280441 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17240441 Fournisseur uvex Code fournisseur 6054607
La technologie Bamboo TwinFlex™ offre une protection contre les coupures de niveau C, tandis que le revêtement en mousse SoftGrip sur la paume et les bouts des doigts améliore la préhension.
  • Revêtement SoftGrip sur la paume et les bouts des doigts pour une résistance élevée à l’abrasion
  • La technologie Bamboo TwinFlex™ offre une protection contre les coupures de niveau C
  • Climazone™ garantit un niveau maximal pour l’utilisateur
  • Meilleure préhension dans des zones humides et des conditions de travail huileuses
  • Exempt de substances nocives conformément à la norme Oeko-Tex™ 100
  • Sans silicone, selon les tests d’impression
  • Résistance à l’huile et à la graisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OEKO-TEX™ Norme 100
Applications Industriel
Coating Material HPE
Couleur Gris, Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Bambou, HPPE, Polyamide
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 7
Norme EN388 4X42C
À utiliser avec (application) Automobile, maintenance, tôlerie, assemblage de précision
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Séries C300 Wet Plus