Learn More
Invitrogen™ C4orf48 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 15780402 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15780402 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15780402 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA562612
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: QSRPCVDCHA FEFMQRALQD LRKTACSLDA RTETLLLQAE RRALCACWP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène C4orf48
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression C4orf48
Numéro d’ordre du gène Q5BLP8
Alias de gène C4orf48; CHR4_55; chromosome 4 open reading frame 48; neuropeptide-like protein C4orf48
Symboles de gène(s) C4orf48
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human C4orf48. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96759).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 401115
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG